Print…
Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 65.4 EUR
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258760
Número CAS: 690260-94-7