Print…
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3747-25G OR3747-5G
APOSOR3747-25GEA 237 EUR
APOSOR3747-25G APOSOR3747-5G
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₀BrNO
Peso Molecular: 228.0900 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00463635
Número CAS: 54616-47-6