Print…
Isoquinoline-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3742-1G OR3742-5G
APOSOR3742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3742-1G APOSOR3742-5G
Isoquinoline-5-amine
Isoquinoline-5-amine
Fórmula: C₉H₈N₂
Ponto de Fusão: 125…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006907
Número CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3