Print…
Allylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3740-5G OR3740-25G OR3740-100G
APOSOR3740-5GEA 0 EUR
APOSOR3740-5G APOSOR3740-25G APOSOR3740-100G
Allylboronic acid pinacol ester 97%
Allylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₇BO₂
Ponto de ebulição: 50…53 °C/5mmHg
Densidade: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013347
Número CAS: 72824-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III