Print…
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3738-10G OR3738-5G OR3738-25G
APOSOR3738-10GEA 40.6 EUR
APOSOR3738-10G APOSOR3738-5G APOSOR3738-25G
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 208 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012334
Número CAS: 879-65-2