Print…
5-Aminopicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
OR3731-1G OR3731-10G
APOSOR3731-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3731-1G APOSOR3731-10G
5-Aminopicolinic acid
5-Aminopicolinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 216…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684600
Número CAS: 24242-20-4