Print…
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 316 EUR
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Ponto de Fusão: 155…160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038021
Número CAS: 3993-78-0