Print…
2-Aminooxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Oxazol-2-amine
OR3721-1G OR3721-5G
APOSOR3721-1GEA 23.2 EUR
APOSOR3721-1G APOSOR3721-5G
2-Aminooxazole
2-Aminooxazole
Fórmula: C₃H₄N₂O
Peso Molecular: 84.10 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07364485
Número CAS: 4570-45-0