Print…
1,1-Dicloroetano 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3712-5G OR3712-1G OR3712-25G
APOSOR3712-5GEA 197 EUR
APOSOR3712-5G APOSOR3712-1G APOSOR3712-25G
1,1-Dicloroetano 98%
1,1-Dicloroetano
Fórmula: Cl₂HCCH₃
Ponto de ebulição: 57 °C
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013673
Número CAS: 75-34-3
EINECS: 200-863-5
UN: 2362
ADR: 3,II