Print…
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3705-1G OR3705-5G
APOSOR3705-1GEA 45.1 EUR
APOSOR3705-1G APOSOR3705-5G
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₄BrClN₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781218
Número CAS: 59549-51-8