Print…
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-chloropyridine-4-boronic acid, (2-Bromo-5-chloropyridin-4-yl)boronic acid
OR3704-1G OR3704-250MG OR3704-5G
APOSOR3704-1GEA 91.5 EUR
APOSOR3704-1G APOSOR3704-250MG APOSOR3704-5G
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BBrClNO₂
Peso Molecular: 236.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08064041
Número CAS: 1072952-51-2