Print…
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3702-100G OR3702-25G
APOSOR3702-100GEA 221 EUR
APOSOR3702-100G APOSOR3702-25G
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Ponto de Fusão: 220…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375114
Número CAS: 886365-31-7