Print…
ω-Bromo-2-cyanoacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Cyanophenacyl bromide, Bromomethyl o-cyanophenyl ketone, 2-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, α-Bromo-2-cyanoacetophenone, 2-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Bromo-2'-cyanoacetophenone
OR370138-1G OR370138-250MG
APOSOR370138-1GEA 928 EUR
APOSOR370138-1G APOSOR370138-250MG
ω-Bromo-2-cyanoacetophenone 95%
ω-Bromo-2-cyanoacetophenone
Fórmula: C₉H₆BrNO
Peso Molecular: 224,06
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407832
Número CAS: 683274-86-4
UN: 1759
ADR: 8 III