Print…
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR3697-25G OR3697-5G OR3697-1G
APOSOR3697-25GEA 845 EUR
APOSOR3697-25G APOSOR3697-5G APOSOR3697-1G
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
Fórmula: C₁₄H₁₈O₆
Peso Molecular: 282.292 g/mol
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026908
Número CAS: 3044-56-2