Print…
3-Hidroxi-indol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3695-250MG OR3695-100MG
APOSOR3695-250MGEA 364 EUR
APOSOR3695-250MG APOSOR3695-100MG
3-Hidroxi-indol
3-Hidroxi-indol
Fórmula: C₈H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 480-93-3