Print…
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3690-500MG OR3690-1G OR3690-5G
APOSOR3690-500MGEA 0 EUR
APOSOR3690-500MG APOSOR3690-1G APOSOR3690-5G
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00456076
Número CAS: 74728-65-7