Print…
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR3688-1G OR3688-250MG
APOSOR3688-1GEA 43.5 EUR
APOSOR3688-1G APOSOR3688-250MG
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00464866
Número CAS: 50593-30-1