Print…
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR3686-250MG OR3686-500MG OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA 178 EUR
APOSOR3686-250MG APOSOR3686-500MG APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Fórmula: C₅H₈N₂O
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202901
Número CAS: 45533-87-7