Print…
indane-5-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulphonyl chloride
OR3684-1G OR3684-5G
APOSOR3684-1GEA 50.9 EUR
APOSOR3684-1G APOSOR3684-5G
indane-5-sulphonyl chloride
indane-5-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₂S
Ponto de Fusão: 47,8…48.8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05237217
Número CAS: 52205-85-3
UN: 3261
ADR: 8,III