Print…
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3683-1G OR3683-250MG
APOSOR3683-1GEA 24.8 EUR
APOSOR3683-1G APOSOR3683-250MG
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06761692
Número CAS: 858516-69-5