Print…
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3677-1G OR3677-500MG
APOSOR3677-1GEA 671 EUR
APOSOR3677-1G APOSOR3677-500MG
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₈H₆BrN₃O₂
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09607926
Número CAS: 952183-39-0