Print…
6-Bromo-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 49.3 EUR
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 180…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265457
Número CAS: 79762-54-2