Print…
2-Iodopyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3669-1G OR3669-25G OR3669-5G
APOSOR3669-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3669-1G APOSOR3669-25G APOSOR3669-5G
2-Iodopyrazine
2-Iodopyrazine
Fórmula: C₄H₃IN₂
Ponto de ebulição: 109…110 °C/34mmHg
Densidade: 2,086 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319019
Número CAS: 32111-21-0