Print…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
OR3668-25G OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA 192 EUR
APOSOR3668-25G APOSOR3668-5G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de ebulição: 246 °C
Ponto de Fusão: 34…39 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039884
Número CAS: 33674-96-3