Print…
4-Methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3665-100G OR3665-25G OR3665-500G
APOSOR3665-100GEA 53.8 EUR
APOSOR3665-100G APOSOR3665-25G APOSOR3665-500G
4-Methoxyphenylboronic acid
4-Methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃
Ponto de Fusão: 204…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039139
Número CAS: 5720-07-0