Print…
2-Methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3663-100G OR3663-25G OR3663-5G
APOSOR3663-100GEA 69.6 EUR
APOSOR3663-100G APOSOR3663-25G APOSOR3663-5G
2-Methoxyphenylboronic acid
2-Methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃
Ponto de Fusão: 102…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236047
Número CAS: 5720-06-9