Print…
Methyl-4-formylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
OR3659-100G OR3659-25G
APOSOR3659-100GEA 40.6 EUR
APOSOR3659-100G APOSOR3659-25G
Methyl-4-formylbenzoate
Methyl-4-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de ebulição: 265 °C
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006950
Número CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5