Print…
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3658-1G OR3658-5G
APOSOR3658-1GEA 335 EUR
APOSOR3658-1G APOSOR3658-5G
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 202…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00552889
Número CAS: 104217-23-4