Print…
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3654-5G OR3654-25G
APOSOR3654-5GEA 66.7 EUR
APOSOR3654-5G APOSOR3654-25G
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738671
Número CAS: 99455-15-9