Print…
N(α)-Boc-L-histidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR36354-100G OR36354-25G
APOSOR36354-100GEA 94.5 EUR
APOSOR36354-100G APOSOR36354-25G
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065576
Número CAS: 17791-52-5