Print…
D(-)-Isoleucine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
OR36341-1G OR36341-5G
APOSOR36341-1GEA 217 EUR
APOSOR36341-1G APOSOR36341-5G
D(-)-Isoleucine
D-(-)-Isoleucine
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: 265…274 °C
Densidade: 1.224
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064221
Número CAS: 319-78-8