Print…
6-Bromoquinolin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3631-1G OR3631-5G
APOSOR3631-1GEA 0 EUR
APOSOR3631-1G APOSOR3631-5G
6-Bromoquinolin-4-ol
6-Bromoquinolin-4-ol
Fórmula: C₉H₆BrNO
Ponto de Fusão: 281…283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272435
Número CAS: 145369-94-4