Print…
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Borono-4-methoxybenzoic acid
OR3620-1G OR3620-500MG
APOSOR3620-1GEA 267 EUR
APOSOR3620-1G APOSOR3620-500MG
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₅
Ponto de Fusão: 207…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203261
Número CAS: 730971-32-1