Print…
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,4,5-Trichlorophenylboronic acid,pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,4,5-trichlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361673-1G OR361673-5G
APOSOR361673-1GEA 92.8 EUR
APOSOR361673-1G APOSOR361673-5G
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₄BCl₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11504973
Número CAS: 942069-95-6