Print…
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361629-1G OR361629-5G
APOSOR361629-1GEA 97.3 EUR
APOSOR361629-1G APOSOR361629-5G
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₂₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11506065
Número CAS: 1131912-76-9