Print…
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR361552-1G OR361552-5G
APOSOR361552-1GEA 377 EUR
APOSOR361552-1G APOSOR361552-5G
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₇BO₂
Densidade: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143598
Número CAS: 72824-05-6
UN: 1993
ADR: 3,III