Print…
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Piperazin-1-yl(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
OR361540-1G OR361540-5G
APOSOR361540-1GEA 79.9 EUR
APOSOR361540-1G APOSOR361540-5G
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₅BN₂O₃
Peso Molecular: 316.2030 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657704
Número CAS: 864754-07-4