Print…
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (E)-1-Pentene-1-boronic Acid Pinacol Ester
OR361518-25G OR361518-5G OR361518-1G
APOSOR361518-25GEA 934 EUR
APOSOR361518-25G APOSOR361518-5G APOSOR361518-1G
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
(E)-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₂₁BO₂
Peso Molecular: 196.10 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663882
Número CAS: 161395-96-6