Print…
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR361380-1G OR361380-5G
APOSOR361380-1GEA 0 EUR
APOSOR361380-1G APOSOR361380-5G
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025968
Número CAS: 104115-76-6