Print…
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR361168-250MG OR361168-1G OR361168-5G
APOSOR361168-250MGEA 0 EUR
APOSOR361168-250MG APOSOR361168-1G APOSOR361168-5G
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₇H₁₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07437925
Número CAS: 693774-55-9