Print…
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)acetonitrile
OR361030-1G OR361030-5G
APOSOR361030-1GEA 154 EUR
APOSOR361030-1G APOSOR361030-5G
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₈BNO₃
Peso Molecular: 259.1100 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795675
Número CAS: 475272-13-0