Print…
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3607-1G OR3607-250MG OR3607-5G
APOSOR3607-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3607-1G APOSOR3607-250MG APOSOR3607-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276977
Número CAS: 19155-88-5