Print…
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR360664-1G OR360664-5G
APOSOR360664-1GEA 0 EUR
APOSOR360664-1G APOSOR360664-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Fórmula: C₈H₇BO₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06801687
Número CAS: 317830-83-4