Print…
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR360494-25G OR360494-5G
APOSOR360494-25GEA 0 EUR
APOSOR360494-25G APOSOR360494-5G
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₅H₂₅BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683099
Número CAS: 154549-38-9