Print…
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR360478-1G OR360478-5G OR360478-10G
APOSOR360478-1GEA 60.9 EUR
APOSOR360478-1G APOSOR360478-5G APOSOR360478-10G
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₃
Peso Molecular: 230.8516 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11856025
Número CAS: 889849-21-2