Print…
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Morpholinophenyl)boronic acid
OR360301-250MG OR360301-1G OR360301-5G
APOSOR360301-250MGEA 94.4 EUR
APOSOR360301-250MG APOSOR360301-1G APOSOR360301-5G
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholino)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₄BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095109
Número CAS: 933052-52-9