4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(4,4-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360276-1G
OR360276-5G
APOSOR360276-1GEA
55.1
EUR
APOSOR360276-1G
APOSOR360276-5G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₄H₂₅BO₂ Peso Molecular: 236.1581 g/mol Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD08690233 Número CAS: 859217-67-7 |