Print…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR360226-1G OR360226-25G OR360226-5G
APOSOR360226-1GEA 0 EUR
APOSOR360226-1G APOSOR360226-25G APOSOR360226-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₂₂BNO₂
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663854
Número CAS: 171364-78-6