Print…
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR360157-25G OR360157-5G
APOSOR360157-25GEA 0 EUR
APOSOR360157-25G APOSOR360157-5G
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Fórmula: C₄H₄BClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08063113
Número CAS: 1003845-06-4