Print…
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid
OR360153-5G OR360153-1G OR360153-25G
APOSOR360153-5GEA 52.2 EUR
APOSOR360153-5G APOSOR360153-1G APOSOR360153-25G
Dibenzothiophene-2-boronic acid 99%
Dibenzothiophene-2-boronic acid
Fórmula: C₁₂H₉BO₂S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01318982
Número CAS: 668983-97-9